No, it is not possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, or SLFG025NK. Customers should order SLFG02550, which has a PP housing and can be autoclaved. More details can be found in the user guide. The SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK have HDPE housing and are not autoclavable.
SLFG025
Millex™ hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
19.7 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
gas
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
• Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
• Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
• Available in 0.20 µm, 0.45 µm, and 5.0 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs
• Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
Charakterystyka techniczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Klienci oglądali również te produkty
-
Is it possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK to sterilize them?