Kluczowe dokumenty
SLHNX13TL
Millipore
Millex Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
SLHNX13TL
1180,00 zł
1180,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
For a suitable alternative that ships today, try SLHVX13TL.
Wybierz wielkość
Zmień widok
SLHNX13TL
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
1180,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
For a suitable alternative that ships today, try SLHVX13TL.
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
purple
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HN
Non-Sterile Millex Syringe Filters with Nylon Membrane:
- Non-sterile Millex syringe filters with hydrophilic nylon membrane are compatible with a broad range of solvents
- Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs
- Compatible with both aqueous and organic solutions, providing broad chemical compatibility and flexibility in the lab
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
- SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
- SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
- SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
- SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
- SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
- Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec
- Solvent Filtration
- Clarification of Aqueous and Organic Solutions
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Purple
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.