Kluczowe dokumenty
SCT242
Sigma-Aldrich
BioTracker CDg16 Activated Macrophage Probe
Synonim(y):
Sonda do obrazowania żywych komórek
Wybierz wielkość
1 VIAL
1620,00 zł
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 597.54 kDa
Poziom jakości
opakowanie
vial of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
cell based assay: suitable
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sonda aktywowanych makrofagów BioTracker CDg16 jest specyficzna dla aktywowanych makrofagów i przydatna do wizualizacji aktywnych miejsc zapalnych miażdżycy in vivo oraz do namierzania sierocego transportera SLC18B1 (Park, 2019).
Referencje: Park, Sung-Jin, et al. "Obrazowanie stanu zapalnego za pomocą aktywowanej sondy makrofagowej z Slc18b1 jako selektywnym celem bramkowania". Nature communications 10.1 (2019): 1-7.
Zastosowanie
Czystość > 98% potwierdzona przez UPLC. Identyfikacja potwierdzona przez H NMR, F NMR, LC-MS i analizę elementarną.
Cechy i korzyści
Małocząsteczkowa zielona sonda fluorescencyjna specyficzna dla aktywowanych makrofagów do obrazowania stanu zapalnego.
Postać fizyczna
Liofilizowany. Żółte ciało stałe.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C, suszyć i chronić przed światłem. Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Inne uwagi
Sonda małocząsteczkowa specyficzna dla aktywowanych makrofagów do obrazowania stanu zapalnego.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3