Przejdź do
SCP0158
Granzyme B Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H41N5O11
Masa cząsteczkowa:
671.69
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Granzyme B Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Granzyme B Substrate (Ac-IEPD-AMC) is a fluorogenic substrate for the detection and assay of caspase 8 and granzyme B which is involved in the rapid induction of target cell apoptosis by CTL in cell-mediated immune response.
Biochem/physiol Actions
Granzymes belongs to serine proteinase family enzymes and it localizes along with perforin in granules. It is predominant in cytotoxic T cells. Granzyme B induces caspases dependent and independent cell death. It possesses specific cleavage action at aspartate residue in the substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0070SCP0108SCP0109
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥85%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)