SCT091
Barwnik do żywych komórek BioTracker NIR-HO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 506.6
opakowanie
pkg of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Millipore
warunki przechowywania
protect from light
tryb wzrostu
N/A
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Rtęć (Hg) jest uważana za niezwykle toksyczny metal ciężki, który jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Naukowcy badają rolę stresu oksydacyjnego wywołanego przez Hg2+, poprzez regulację poziomu nadtlenoazotynu (ONOO-), w mechanizmach patogenetycznych toksyczności rtęci. BioTracker NIR-HO Live Cell Dye to sonda fluorescencyjna w bliskiej podczerwieni (NIR) do wykrywania i wizualizacji generowania ONOO- indukowanego przez Hg2+ in vitro i in vivo. Ta sonda fluorescencyjna została zaprojektowana w oparciu o strategię "podwójnego klucza i blokady", w której emisja może być włączona tylko w obecności zarówno Hg2+, jak i ONOO- (1). Stanowi ona skuteczną metodę wykrywania i obrazowania Hg2+ i ONOO- w badaniach nad stresem oksydacyjnym oraz w opracowywaniu leków detoksykujących. Właściwości spektralne Wzbudzenie: 550 nm Emisja: 680 nmOdniesienie:1. Yang, Xiaopeng, et al. "Obrazowanie stresu oksydacyjnego wywołanego przez Hg2+ za pomocą sondy molekularnej NIR ze strategią "podwójnego klucza i blokady"". Analytical Chemistry 92.17 (2020): 12002-12009.
Zastosowanie
Czystość ≥ 98% potwierdzona metodą HPLC. Identyfikacja potwierdzona przez HNMR, LC-MS i analizę elementarną.
Cechy i korzyści
Sonda bliskiej podczerwieni do obrazowania Hg2+ i ONOO- w badaniach stresu oksydacyjnego wywołanego rtęcią.
Postać fizyczna
Liofilizowany. Żółte ciało stałe.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C, suszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3