Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized (dark red)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
detection method
fluorometric
General description
Choroba Alzheimera (AD) jest postępującym zaburzeniem neurodegeneracyjnym mózgu i nie ma jeszcze odpowiedniego lekarstwa. Tworzenie i gromadzenie się blaszek amyloidu-β (Aβ) w mózgu jest uważane za krytyczną patologiczną cechę charakterystyczną dla wczesnej diagnozy AD. Obecne złote standardy sond do barwienia histologicznego włókien amyloidowych, takie jak pochodne tioflawiny, mają kilka wad. Sondy te cierpią z powodu szumów wynikających z zawsze włączonego wzorca, ograniczonej penetracji bariery krew-mózg (BBB) i zniekształconych sygnałów. BioTracker NIR Amyloid-β Plaque Imaging Dye to aktywna sonda indukowana agregacją (AIE), która może być stosowana do wykrywania blaszek amyloidu-β in vivo, jak również ex-vivo. Sonda ta została przetestowana w mysich modelach choroby Alzheimera, a także w wycinkach tkanki mózgowej ex vivo. Sonda BioTracker posiada doskonałe właściwości, takie jak: (1) ultrawysoki stosunek sygnału do szumu (S/N) z integrującą minimalizacją tła i wiernym wzmocnieniem sygnału, (2) niezwykłe powinowactwo wiązania do blaszek Aβ z efektywną przenikalnością BBB oraz (3) emisja NIR AIE-active z doskonałą fotostabilnością. Właściwości spektralne: Absorbancja: 500 nm Emisja: 720 nm Kategoria badawcza: Choroba Alzheimera Barwnik do żywych komórek
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCT073 | 04061842297535 |