Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 518.5
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
Millipore
storage condition
protect from light
growth mode
N/A
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Komórki beta trzustki (komórki β) znajdują się w wysepkach trzustkowych i są odpowiedzialne za syntezę i wydzielanie insuliny, która jest niezbędna do regulacji poziomu glukozy we krwi. U pacjentów z cukrzycą typu 1 masa i funkcja komórek beta są zmniejszone, co prowadzi do niewystarczającego wydzielania insuliny i hiperglikemii. Zdolność do bezpośredniego określenia masy komórek β trzustki dostarczyłaby ważnych informacji na temat stanu i postępu choroby. BioTracker Red PiF Pancreatic Beta Cell Live Cell Dye to multimodalna sonda PiF komórek β trzustki do zastosowań zarówno fluorescencyjnych, jak i do (pozytonowej tomografii emisyjnej). Dzięki prostemu wstrzyknięciu do żyły ogonowej, PiF specyficznie wybarwia komórki β trzustki i umożliwia śródoperacyjne obrazowanie fluorescencyjne wysepek trzustkowych (1).Odniesienie:1. Kang, Nam-Young, et al. "Rozwój multimodalnej sondy obrazującej dla komórek β trzustki: Od fluorescencji do PET". Journal of the American Chemical Society 142.7 (2020): 3430-3439.
Application
Czystość ≥ 97% potwierdzona metodą HPLC. Identyfikacja potwierdzona przez HNMR, LC-MS i analizę elementarną.
Features and Benefits
Sonda fluorescencyjna do obrazowania komórek β trzustki.
Physical form
Liofilizowany. Czerwone ciało stałe.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C, suszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c