SAMP2HPNB
Millex™ filter for the Samplicity® G2 System
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm PES syringe filter, Millex-HP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
3760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
3760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Samplicity®
Właściwości
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Samplicity®
Parametry
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Średnica
33 mm
powierzchnia filtracyjna
4.5 cm2
pojemność
1.7 mL
kolor
green
Matryca
Millipore Express®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Charakterystyka techniczna