Kluczowe dokumenty
WHA67802510
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
1.0 μm, PES sterile, 50/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744646, disposable syringe filters
Wybierz wielkość
50 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 6780-2510
Whatman Article No. 28420284 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
1 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Sterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z membraną z polieterosulfonu (PES) łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością. Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.Membrany polieterosulfonowe (PES)Hydrofilowe membrany PES zostały zaprojektowane z myślą o stabilności w niskim pH, mają niski poziom ekstrahowalności i wykazują niskie wiązanie białek, dzięki czemu nadają się do wielu rozpuszczalników wodnych i organicznych. Membrany PES umożliwiają większy przepływ cieczy niż PTFE lub PVDF. Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)