SAMP2SYSB
Samplicity® G2 Filtration System, Bold Blue
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
Synonim(y):
System filtracji Bold Blue, System filtracji G2, System filtracji Samplicity
Wybierz wielkość
9320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 września 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
9320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 września 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Samplicity®
metody
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
9.1 cm (3.6 in.)
dł. × szer. × wys.
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
Długość
44.5 cm (17.5 in.)
Szerokość
10.2 cm (4 in.)
masa
1.32 kg (2.9 lb)
kolor
blue
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
• Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex 33 mm filter (Millex Filters for the Samplicity G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity filter)
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Lid
Vial Tray
Waste Tray
Tubing
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
produkt powiązany
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Protokoły
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Powiązane treści
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
Filtracja oddziela substancje, aby zmniejszyć złożoność próbki i zwiększyć czystość analitu, poprawiając wyniki analityczne.