Kluczowe dokumenty
SAMP2HNNB
Millipore
Millex filter for the Samplicity® G2 System
Nylon, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
250 PKG
4200,00 zł
4200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 PKG
4200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
4200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Samplicity®
Właściwości
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Samplicity®
Parametry
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Średnica
33 mm
powierzchnia filtracyjna
4.5 cm2
pojemność
1.7 mL
kolor
purple
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HN
Overview of Millex Filters for the Samplicity G2 System
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Available in 2 Pack Sizes:
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 devices (4x 250 per pack)
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Zastosowanie
Direct patient care: No
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 µm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
Opakowanie
non sterile
Komponenty
Millex Filter and easy fill funnel
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Purple
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Powiązane treści
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
Filtracja oddziela substancje, aby zmniejszyć złożoność próbki i zwiększyć czystość analitu, poprawiając wyniki analityczne.