Key Documents
PX1488
Supelco
Potassium Hydroxide Solution 45% W/W
TITRISTAR
Synonim(y):
Caustic Potash Solution
About This Item
agency
traceable to NIST
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 hPa ( 20 °C)
Postać
liquid
pH
>14 (20 °C in H2O)
tw
136 °C/1013 hPa
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Komentarz do analizy
Ammonium hydroxide precipitate: 0.01% max
Assay (acidimetric): 45.0% (w/w) min
Chloride (Cl): 0.005% max
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Ag): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nickel (Ni): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 5ppm max
Phosphate (PO4): 2.5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 1.0% max
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.0015% max
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1