Merck
P3C003C00
Millipore
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 88 cm2, NMWCO 3 kDa
Synonim(y):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 3kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
Wybierz wielkość
1 EA
2816,00 zł
2816,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2816,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2816,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
0.8 cm (0.33 in.)
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Szerokość
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
88 cm2
powierzchnia membrany
88 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Ultracel® (Membrane)
wielkość porów
3 kDa NMWCO
pH
2-13
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Pellicon® 3 filtration devices are advanced, high-performance cassettes ideal for today’s higher titer therapeutic antibodies as well as the more demanding filtration processes that require higher operating pressures, temperatures and caustic cleaning regimes.
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C003C00 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 3 kDa NMWCO, a filtration area of 88 cm2, a PLCCC membrane, and dimensions measuring 3.8 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L).
Cechy i korzyści
  • Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
  • High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
  • Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
  • Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
  • Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
  • Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
  • Easy installation & care – simple to install and maintain
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.