PXB005A50
Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 5 kDa
Synonim(y):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 5 kDa 0.005 m2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 3.2 mL
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Długość
18.8 cm (7.4 in.)
Szerokość
3 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤7.5 mg/device
macierz
Biomax®
wielkość porów
5 kDa NMWCO
pH
1-14