Wybierz wielkość
38 910,00 zł
38 910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 marca 2026Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
material
TPE seal, polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
manufacturer/tradename
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 4-8 L/min-m2 flow rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
size
229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate)
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
(30 kDa)
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size (30 kDa) | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration) | technique(s) buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration) | technique(s) buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration) |
| filtration area 1.14 m2 | filtration area - | filtration area 88 cm2 | filtration area - |
| material TPE seal, polypropylene housing, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), polyethersulfone membrane, polypropylene screen | material TPE seal, polyethersulfone , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated) | material TPE seal, polyethersulfone membrane (void free), polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen | material TPE seal, polyethersulfone , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated) |
| matrix Biomax® | matrix Biomax® (Membrane) | matrix Biomax® (Membrane) | matrix Biomax® (Membrane) |
| size 229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate) | size - | size - | size - |
General description
Application
Features and Benefits
- Robust, void-free membrane provides optimum productretention and performance consistency
- Unique feed screen design enables high mass transfer, flux for higher finalconcentration
- Fast, reliable scale up/down from lab to production scale
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency andreliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..