Kluczowe dokumenty
MXSMBPA48
Millipore
Milliflex Cassette prefilled with Baird Parker Agar
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Formularz
plate (pre-poured agar)
okres trwałości
6 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
producent / nazwa handlowa
Milliflex®
kolor
opalescent yellow-brown
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
6.8±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with Milliflex®
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Staphylococcus spp.
pożywka hodowlana
Baird Parker
Komentarz do analizy
QC organisms
S. aureus (ATCC 6538)
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
Target Microorganisms: Staphylococcus species
Typical S. aureus colonies are black. If other microorganisms grow, colonies are white to brown
Informacje prawne
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2