Merck
MIX0200L106
Millipore
Mobius® hand control and cable
Wybierz wielkość
1 EA
14 086,00 zł
14 086,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
14 086,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
14 086,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Parametry
4-30 °C temperature
Poziom jakości
Wysokość
15.2 cm (6 in.)
Szerokość
8.3 cm (3.25 in.)
dł. kabla
130 cm (51.18 in.)
Głębokość
3.6 cm (1.4 in.)
masa
0.25 kg (8.81 oz)
dopasowywanie
Hummel connector (IP67)
kompatybilność
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
Charakterystyka techniczna
IP Class 67
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.