Kluczowe dokumenty
Z423386
Easy-Read® thermometer
temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Synonim(y):
termometr zanurzeniowy
Wybierz wielkość
1 EA
158,00 zł
25 EA
2800,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
158,00 zł
25 EA
2800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
immersion level 50 mm
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60300-0100
zakres pomiaru temperatury
-10-150 °C
Długość
200 mm
śr. zewn.
6-7 mm
Opis ogólny
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Zastosowanie
Termometr Easy-Read® może być stosowany w przemyśle farmaceutycznym, petrochemicznym, spożywczym, przetwórstwie napojów, mleczarniach, browarach, gorzelniach, uniwersytetach i laboratoriach chemicznych.
Informacje prawne
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1