, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
1150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
125 V, 10 A
Quality Segment
description
For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| AC/DC input 125 V, 10 A | AC/DC input 125 V, 20 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| description For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA | description - | description - | description - |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |