MSPV05FS1
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Synonim(y):
Pod Viresolve Prefilter, 0.55 m 2
Wybierz wielkość
4742,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
4742,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
100-200 L process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
metody
protein purification: suitable
powierzchnia filtracyjna
0.55 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
dopasowywanie
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13