Merck
MIXJ500L102L
Millipore
Mobius® 500L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonim(y):
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells
Wybierz wielkość
1 EA
288 609,00 zł
288 609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
288 609,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
288 609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
166.1 cm (65.4 in.)
Szerokość
116.2 cm (45.8 in.)
Głębokość
104.8 cm (41.3 in.)
masa
374 kg (825 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.