Merck
MIXJ1000L102L
Millipore
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonim(y):
Mobius®1000L mixer carrier, jacketed with load cells
Wybierz wielkość
1 EA
355 212,00 zł
355 212,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 lipca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
355 212,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
355 212,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 lipca 2025Szczegóły
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
177.1 cm (69.7 in.)
Szerokość
136.8 cm (53.9 in.)
Głębokość
124.5 cm (49 in.)
masa
544 kg (1200 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.