Merck
RAB0013
Sigma-Aldrich
Human ALCAM ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonim(y):
Aktywowana cząsteczka adhezji komórkowej leukocytów, Antygen CD166
Wybierz wielkość
1 KIT
3360,00 zł
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
3360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ALCAM(214)
Opis ogólny
Zestaw Human ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego ALCAM w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki ALCAM
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shaobing Xie et al.
International immunopharmacology, 88, 106975-106975 (2020-11-14)
Activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM) plays an important role in T cell activation and immune response, but the role of ALCAM in allergic rhinitis (AR) remains unclear. The objective of the current study was to validate serum ALCAM as
Huihua Ding et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 122-122 (2020-05-29)
Lupus nephritis (LN) is one of the most severe complications of SLE patients. We aim to validate urinary ALCAM as a biomarker in predicting renal disease histpathology in a Chinese lupus cohort. In this cross-sectional study, a total of 256
Y S Kim et al.
Clinical and experimental immunology, 192(2), 151-164 (2018-01-25)
Food allergy is a major public health problem. Studies have shown that long-term interactions between activated leucocyte cell adhesion molecule (ALCAM/CD166) on the surface of antigen-presenting cells, and CD6, a co-stimulatory molecule, influence immune responses. However, there are currently no