Kluczowe dokumenty
MIX0200L100-M
Millipore
Mobius® MIX200, 120 V, 50/60 Hz
Wybierz wielkość
1 EA
183 654,00 zł
183 654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
183 654,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
183 654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
120 V, 50 - 60 Hz
Poziom jakości
Komponenty
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany