Merck
MXRJ200TLA
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1342 mm , 52.81 in. (1341,7 mm)
W
37 in. (939,8 mm)
depth
45 in. (1143 mm)
weight
720 lb (327 kg)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)