Key Documents
MACR08127-M
Millipore
MultiScreen Carrier Rack for 7 mL vials
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
linia produktu
MultiScreen®
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
This carrier rack for 7 ml vial is used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13