Kluczowe dokumenty
MABX36
Sigma-Aldrich
Anty-Norovirus genogroup II
Synonim(y):
Przeciwciało przeciw norowirusowi
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
monoclonal
Formularz
solution
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
pkg of 1 mg (MABX36-1KC)
pkg of 10 mg (MABX36-10KC)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
powiązane choroby
infectious diseases
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Norowirus GII
Immunogen
Norowirus GII.4 VLP
Zastosowanie
To mysie przeciwciało monoklonalne, nr kat. Nr kat. MABX36, jest testowane do stosowania w teście przepływu bocznego i teście ELISA w celu wykrycia norowirusa GII.
Opis wartości docelowych
Norowirusy to zróżnicowane genetycznie wirusy RNA o dodatniej nici DNA z rodziny Caliciviridae. Genotypy I, II i IV mogą powodować nagłe wystąpienie silnych wymiotów i biegunki. Wirus jest wysoce zaraźliwy i powszechnie rozprzestrzenia się poprzez skażoną żywność, wodę i bliski kontakt z zakażonymi osobami.
Powiązanie
Zalecane przechwytywanie dopasowanych par MABX37 i wykrywanie MABX36
Postać fizyczna
Oczyszczony mysi monoklonalny w buforze zawierającym 10 mM buforowany fosforanowy roztwór soli fizjologicznej, pH 7,0 z 0,09% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2