Kluczowe dokumenty
MABX37
Sigma-Aldrich
Anti-Norovirus genogroup II
Synonim(y):
Anti-Norovirus Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
monoclonal
Formularz
solution
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
pkg of 1 mg (MABX37-1KC)
pkg of 10 mg (MABX37-10KC)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
powiązane choroby
infectious diseases
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Norovirus GII
Immunogen
Norovirus GII.4 VLP
Zastosowanie
This mouse monoclonal Anti-Norovirus genogroup II, Cat. No. MABX37, is tested for use in ELISA and Lateral Flow Assay, for the detection of Norovirus GII.
Opis wartości docelowych
Noroviruses are a genetically diverse positive stranded RNA virus of the Caliciviridae family. Genotypes I, II and IV can cause the sudden onset of sever vomiting and diarrhea. The virus is highly contagious and commonly spread through contaminated food, water and through close contact with infected persons.
Powiązanie
Recommended Matched Pair MABX37 capture and MABX36 detection
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10 mM Phosphate Buffered Saline, pH 7.0 with 0.09% Sodium Azide
Rekonstytucja
Please refer to Certificate of Analysis for concentration.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8 °C. For long-term storage, freeze at -20 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2