Kluczowe dokumenty
MABX1932
Sigma-Aldrich
Anty-HSA (1 mg) KC
from mouse
Wybierz wielkość
1 MG
1140,00 zł
10 MG
11 300,00 zł
1140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1140,00 zł
10 MG
11 300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Przeciwciało albuminy surowicy ludzkiej (HSA). HSA jest najobficiej występującym białkiem we krwi, stanowiącym około 50% białek ludzkiej surowicy. HSA działa głównie jako nośnik różnych składników odżywczych, metabolitów i ksenobiotyków. Wchodzi w interakcje z cynkiem w osoczu i reguluje wychwyt cynku w komórkach. HSA odgrywa kluczową rolę w farmakokinetyce leków. Kontroluje również ciśnienie onkotyczne i objętość krwi. Mutacje w tym genie są związane z wrodzoną analbuminemią i rodzinną dysalbuminemiczną hipertyroksynemią.
Specyficzność
Specyficzny dla albuminy surowicy ludzkiej (HSA). Negatywny dla albuminy bydlęcej, albuminy mysiej
Immunogen
odpowiadający ludzkiej albuminie.
Zastosowanie
Sugerowane pary przeciwciał MABX1932-1KC i MABX1933-1KC
Wykrywanie albuminy za pomocą mysiego przeciwciała monoklonalnego anty-HSA (1 mg) KC, nr kat. Nr kat. MABX1932-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach przepływu bocznego i ELISA.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Tested
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Protein A affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen Xu et al.
Cell biology and toxicology, 40(1), 52-52 (2024-07-05)
Diabetic osteoporosis (DO) presents significant clinical challenges. This study aimed to investigate the potential of magnetic nanoparticle-enhanced extracellular vesicles (GMNPE-EVs) derived from bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) to deliver miR-15b-5p, thereby targeting and downregulating glial fibrillary acidic protein (GFAP)