Kluczowe dokumenty
MABX1933
Sigma-Aldrich
Anty-HSA (10 mg) KC
from mouse
Wybierz wielkość
1 MG
1140,00 zł
10 MG
11 300,00 zł
1140,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1140,00 zł
10 MG
11 300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1140,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Przeciwciało albuminy surowicy ludzkiej (HSA). HSA jest najobficiej występującym białkiem we krwi, stanowiącym około 50% białek ludzkiej surowicy. HSA działa głównie jako nośnik różnych składników odżywczych, metabolitów i ksenobiotyków. Wchodzi w interakcje z cynkiem w osoczu i reguluje wychwyt cynku w komórkach. HSA odgrywa kluczową rolę w farmakokinetyce leków. Kontroluje również ciśnienie onkotyczne i objętość krwi. Mutacje w tym genie są związane z wrodzoną analbuminemią i rodzinną dysalbuminemiczną hipertyroksynemią.
Specyficzność
Specyficzny dla albuminy surowicy ludzkiej (HSA). Negatywny dla albuminy bydlęcej, albuminy mysiej
Immunogen
odpowiadający ludzkiej albuminie.
Zastosowanie
Sugerowane pary przeciwciał MABX1932-1KC i MABX1933-1KC
Wykrywanie albuminy za pomocą mysiego przeciwciała monoklonalnego anty-HSA (10 mg) KC, nr kat. Nr kat. MABX1933-10KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Tested
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Protein A affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.