MABX1911
Anty-ludzka IgM (10 mg) KC
from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina M (IgM) jest wysoce konserwatywnym przeciwciałem u kręgowców i ulega ekspresji na wczesnym etapie rozwoju układu odpornościowego.[1] Występuje jako pentamer w surowicy i jest wydzielana przez otrzewnowe komórki B.[2]
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.