Kluczowe dokumenty
SAB3701400
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgM (Fc5μ) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
2 MG
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.0 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem antygenów sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. Test immunoelektroforezy doprowadził do powstania pojedynczego łuku precypitacyjnego przeciwko surowicy przeciw królikom, ludzkiej IgM i ludzkiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko ludzkiej IgG lub ludzkiej IgA.
Immunogen
Fragment ludzkiej IgM Fc5μ
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mr Md Saiful Islam Roney et al.
Human pathology, 128, 1-10 (2022-06-25)
The presence of IgA- and IgM-specific autoantibody (AAb) isotypes and their relationship to p53 tissue expression patterns are not well understood. This study aims to investigate the clinical utility of the anti-p53 AAb isotypes and tissue positivity in colorectal cancer
Md Saiful Islam Roney et al.
Clinical & translational immunology, 10(9), e1330-e1330 (2021-10-05)
Tumor-associated autoantibodies (AAbs) in individuals with cancer can precede clinical diagnosis by several months to years. The objective of this study was to determine whether the primary immune response in form of IgM and gut mucosa-associated IgA can aid IgG