Kluczowe dokumenty
MABX1901
Sigma-Aldrich
Anty-ludzka IgG (1 mg) KC
from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG2b
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Drugorzędowe przeciwciało specyficzne dla ludzkiej immunoglobuliny G
Immunoglobulina G (IgG), izotyp immunoglobuliny, jest najobficiej występującym białkiem w ludzkiej surowicy i stanowi 10-20% białek osocza. Składa się z glikoprotein zawierających 82-96% białek i 4-18% węglowodanów. IgG jest dalej klasyfikowana do podklas IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. IgG składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych, z dwoma łańcuchami ciężkimi (łańcuchy γ) i dwoma łańcuchami lekkimi (łańcuchy κ lub λ), które są połączone międzyłańcuchowymi wiązaniami dwusiarczkowymi.[1] Jest wydzielana przez limfocyty B i znajduje się w płynach pozakomórkowych i krwi.[2]
Specyficzność
Specyficzny dla ludzkich IgG. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgA, IgD, IgE lub IgE.
Immunogen
odpowiadające ludzkiej surowicy IgG.
Zastosowanie
Wykrywaj ludzkie IgG w surowicy przy użyciu tego mysiego monoklonalnego przeciwciała antyludzkiego IgG (1 mg) KC, nr kat. Nr kat. MABX1901-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach przepływu bocznego i ELISA.
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina G (IgG) przede wszystkim przyczynia się do humoralnej odpowiedzi immunologicznej, neutralizując patogeny, takie jak bakterie, wirusy i chroniąc komórki przed ich toksycznymi substancjami.[3] IgG jest jedynym izotypem przekazywanym płodowi przez łożysko i ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzi immunologicznej noworodka.[2][3] Zmiany w krystalizacji fragmentu IgG (Fc) - glikozylacji są związane z różnymi chorobami, w tym reumatoidalnym zapaleniem stawów i gruźlicą.[4]
Jakość
Tested
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The N-glycosylation of mouse immunoglobulin G (IgG)-fragment crystallizable differs between IgG subclasses and strains.
de Haan N, et al.
Frontiers in immunology, 8, 608-608 (2017)
Noortje de Haan et al.
Frontiers in immunology, 8, 608-608 (2017-06-18)
N-linked glycosylation of the fragment crystallizable (Fc)-region of immunoglobulin G (IgG) is known to have a large influence on the activity of the antibody, an effect reported to be IgG subclass specific. This situation applies both to humans and mice.
Ratcliffe, M. J.
Encyclopedia of Immunology (2016)
Placental transfer of IgG subclasses in a Japanese population.
Hashira S, et al.
Pediatrics International, 42(4) (2000)
Gestur Vidarsson et al.
Frontiers in immunology, 5, 520-520 (2014-11-05)
Of the five immunoglobulin isotypes, immunoglobulin G (IgG) is most abundant in human serum. The four subclasses, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4, which are highly conserved, differ in their constant region, particularly in their hinges and upper CH2 domains. These
Powiązane treści
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.