MABT391
Anti-Myosin-10 Antibody, clone 5H4.1
clone 5H4.1, from mouse
Synonim(y):
Myosin-10, Cellular myosin heavy chain, type B, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, Non-muscle myosin heavy chain B, NMMHC-B, Non-muscle myosin heavy chain Iib, NMMHC II-b, NMMHC-IIB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH10(4628)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myosin-10 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1