Kluczowe dokumenty
MABS2314
Sigma-Aldrich
Anti-RHBDF2 Antibody, clone RHF2B 11H7
Synonim(y):
Białko związane z romboidem, Członek rodziny romboidów 2, Romboidalne białko podobne do żyłki 6, iRhom2, nieaktywne białko romboidalne 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RHF2B 11H7, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~95 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Rhbdf2(217344)
Specyficzność
Klon RHF2B 11H7 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym nieaktywne białko romboidalne 2 (RHBDF2). Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy mysiego nieaktywnego białka romboidalnego 2 (RHBDF2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek MCF-7.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło RHBDF2/iRhom2 w lizacie komórek MCF-7.
Testowane aplikacje
Western Blotting:
Traktowane lipopolisacharydem (LPS; 100 ng/ml; 24 h) frakcje makrofagów typu dzikiego ze szpiku kostnego myszy i nokautów RHBDF2 sondowano za pomocą Cat. Nr kat. MABS2314, anty-RHBDF2, klon RHF2B 11H7 (rozcieńczenie 1:500). Białka wizualizowano przy użyciu przeciwciała wtórnego Goat Anti-Rat IgG2a sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. Strzałka wskazuje RHBDF2 (~ 98 kDa). (Dane dzięki uprzejmości: Katrin Moschke, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Monachium.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła RHBDF2 w aplikacjach Western Blotting (Weskamp, G., et al. (2020). J Biol Chem. 295(13):4350-4358).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Nieaktywne białko romboidalne 2 (UniProt: Q80WQ6; znane również jako iRhom2, Rhomboid family member 2, Rhomboid veinlet-like protein 6, Rhomboid-related protein) jest kodowane przez Rhbdf2 (znane również jako Irhom2, Rhbdl6, Rhor) u myszy. RHBDF2/iRhom2, wieloprzepustowe białko błonowe z siedmioma domenami transmembranowymi, jest zlokalizowane głównie w błonie retikulum endoplazmatycznego (ER). Według doniesień ma ono kluczowe znaczenie dla dojrzewania i funkcji ADAM17 w komórkach mieloidalnych. Dlatego myszy pozbawione tego białka są chronione przed wstrząsem septycznym zależnym od ADAM17 i TNF-a oraz zapalnym zapaleniem stawów. Wykazano, że ADAM17, sheddaza ligandów receptora EGF i TNF , jest zaangażowana w przeżycie komórek, proliferację, migrację i stan zapalny. Jednak sama nie wykazuje żadnej aktywności proteazy. RHBDF2 bierze udział w negatywnej regulacji wydzielania białek i regulacji szlaku sygnałowego receptora EGF. Oddziałując z EGF, może zatrzymywać EGF w retikulum endoplazmatycznym i regulować jego degradację poprzez degradację związaną z ER (ERAD). (Ref.: Weskamp, G., et al. (2020). J. Biol. Chem. 295(13); 4350-4358; Li, X., et al. (2017). J. Cell Sci. 130(5); 868-878; Blaydon, DC., et al. (2012). Am. J. Hum. Genet. 90(2); 340-436; Zetti, M., et al. (2011). Cell. 145(1); 79-91).
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1