Kluczowe dokumenty
MABS1929
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-hLYVE-1, klon 8C
clone 8C, from mouse
Synonim(y):
Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP-1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor
Wybierz wielkość
25 μG
745,00 zł
100 μG
1690,00 zł
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
745,00 zł
100 μG
1690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYVE1(10894)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptor kwasu hialuronowego śródbłonka naczyń limfatycznych 1 (UniProt: Q9Y5Y7; LYVE-1, Cell surface retention sequence-binding protein 1, CRSBP-1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor) jest kodowany przez gen LYVE1 (znany również jako CRSBP1, HAR, XLKD1, UNQ230/PRO263) (Gene ID: 10894) u człowieka. LYVE-1 jest dwusiarczkowym, homodimerycznym, jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które ulega zależnej od ligandu internalizacji i recyklingowi na powierzchni komórki. Służy jako specyficzny dla ligandu transporter przemieszczający się między organellami wewnątrzkomórkowymi (TGN) a błoną plazmatyczną. Ulega ekspresji głównie w komórkach śródbłonka wyściełających naczynia limfatyczne. Ulega ekspresji zarówno na powierzchni luminalnej, jak i basolateralnej śródbłonka limfatycznego. Doniesiono, że pośredniczy w wychwycie hialuronianu o średniej i wysokiej masie cząsteczkowej (HA) i służy jako receptor o niskim powinowactwie do indukowanej HA limfoangiogenezy. Kontroluje również wejście i/lub migrację leukocytów w naczyniach limfatycznych. Zdolność LYVE-1 do wiązania HA opiera się na dystrybucji receptora i organizacji glikozaminoglikanów. (Ref.: Lawrence, W et al. (2016). J Biol Chem. 291(15): 8014 8030).
Specyficzność
Klon 8C wykrywa śródbłonkowy receptor kwasu hialuronowego naczyń limfatycznych 1. Celuje w epitop w regionie ektodomeny.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi ektodomeny (1-232) ludzkiego LYVE-1.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła hLYVE-1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Lawrance, W., et. al. (2016). J Biol Chem. hLYVE-1; Banerji, S., et. al. (1999). J Cell Biol. 144(4):789-801).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła hLYVE-1 w aplikacjach Western Blotting (Banerji, S., et. al. (1999). J Cell Biol. 144(4):789-801; Banerji, S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25004-25018).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła hLYVE-1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Lawrance, W., et. al. (2016). J Biol Chem. hLYVE-1; Banerji, S., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):25004-25018).
Anti-hLYVE-1, klon 8C, nr kat. MABS1929, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym receptor 1 kwasu hialuronowego śródbłonka naczyń limfatycznych (LYVE1) i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in lysates from wild-type and LYVE-1 transfected HEK293T cells.
Western Blotting Analysis: 2 ug/mL of this antibody detected LYVE1 (Lymphatic vessel endothelial hyaluronic acid receptor 1) in lysate from wild-type and LYVE transfected HEK293T cells.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~60 kDa; obliczono 35,21 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1