Kluczowe dokumenty
11684795910
Roche
In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein
sufficient for ≤50 tests, suitable for detection
Synonim(y):
Fluorescein-12-UTP tetralithium salt, Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproyl-(5-[3-aminoallyl]uridine 5′-triphosphate)
Wybierz wielkość
4250,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
4250,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for ≤50 tests
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
flow cytometry: suitable
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The hallmark of apoptosis is DNA degradation, which in early stages, is selective to the internucleosomal DNA linker regions. The DNA cleavage may yield double-stranded and single-stranded DNA breaks (nicks). Both types of breaks can be detected by labeling the free 3′-OH termini with modified nucleotides (e.g., biotin-dUTP, DIG-dUTP, fluorescein-dUTP) in an enzymatic reaction. The enzyme terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) catalyzes the template-independent polymerization of deoxyribonucleotides to the 3′-end of single- and double-stranded DNA. This method has also been termed TUNEL (TdT-mediated dUTP-X nick end labeling). Alternatively, free 3′-OH groups may be labeled using DNA polymerases by the template-dependent mechanism called nick translation. However, the TUNEL method is considered to be more sensitive and faster.
Specyficzność
Zastosowanie
Examples are:
- Detection of individual apoptotic cells in frozen and formalin-fixed tissue sections in basic research[3][4][5]
- Determination of sensitivity of malignant cells to drug-induced apoptosis in cancer research[6]
- Typing of cells undergoing cell death in heterogeneous populations by double staining procedures[7]
Cechy i korzyści
- Sensitive: The direct labeling procedure using fluorescein-dUTP reduces background labeling
- Fast: The use of fluorescein-dUTP allows analysis of the samples directly after the TUNEL reaction
- Convenient: No secondary detection system required
- Accurate: Identification of apoptosis at a molecular level (DNA-strand breaks) and identification of cells at the very early stages of apoptosis
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Mix well to equilibrate components.
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- Enzyme Solution (TdT)
- Label Solution (fluorescein-dUTP)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.