MABN92-AF555
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20A12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIF1(199)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2