SAB5702069
Anti-βIII-Tubulin Antibody, clone 6X6H6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDCBM,CDCBM1,CFEOM3,CFEOM3A,FEOM3,TUBB4,beta-4,beta Tubulin III,TUBB3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6X6H6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VAVCDIPPRGLKMSSTFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATAEEEGEMYEDDEEESEAQGPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1