Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
SAB2500041
Sigma-Aldrich
Anti-AIF1/IBA1 (Isoforms 1 and 3) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIF-1, Anti-Allograft inflammatory factor 1, Anti-IBA1, Anti-IRT-1, Anti-Interferon γ responsive transcript
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1024
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1024
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIF1(199)
Immunogen
Peptide with sequence C-TGPPAKKAISELP from the C Terminus of the protein sequence according to NP_116573.1; NP_001614.3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paramita Basu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(47), 9827-9843 (2021-09-18)
Latent sensitization (LS) of pain engages pronociceptive signaling pathways in the dorsal horn that include NMDA receptor (NMDAR)→adenylyl cyclase-1 (AC1)→protein kinase A (PKA), and exchange proteins directly activated by cyclic AMP (Epacs). To determine whether these pathways operate similarly between
Blanca Lizarbe et al.
Frontiers in neuroscience, 12, 985-985 (2019-01-24)
Metabolic syndrome and diabetes impact brain function and metabolism. While it is well established that rodents exposed to diets rich in saturated fat develop brain dysfunction, contrasting results abound in the literature, likely as result of exposure to different high-fat
Daniela F Santos et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
(Poly)phenol-derived metabolites are small molecules resulting from (poly)phenol metabolization after ingestion that can be found in circulation. In the last decade, studies on the impact of (poly)phenol properties in health and cellular metabolism accumulated evidence that (poly)phenols are beneficial against
Martin E Gosnell et al.
Neurobiology of disease, 160, 105528-105528 (2021-10-10)
Our understanding of chronic pain and the underlying molecular mechanisms remains limited due to a lack of tools to identify the complex phenomena responsible for exaggerated pain behaviours. Furthermore, currently there is no objective measure of pain with current assessment
Temporal tracking of microglial and monocyte single-cell transcriptomics in lethal flavivirus infection.
Spiteri, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 11, 60-60 (2023)