MABN668
Anti-Ly6C Antibody, clone 6C3
clone 6C3, from rat
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6C2, Ly-6C2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ly6C1(17067)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Ly6C in 1X10E6 mouse spleen cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1