Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PA354-16.1.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PA354-16.1.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMP4(652)
General description
Białko morfogenetyczne kości 4 (BMP4), znane również jako białko morfogenetyczne kości 4 (BMP-4), białko morfogenetyczne kości 2B (BMP-2B) i kodowane przez nazwę genu BMP4/ BMP2B/ DVR4, jest białkiem morfogenetycznym, które indukuje tworzenie chrząstki i kości. Podobnie jak inne białka morfogenetyczne kości, wykazano, że BMP4 odgrywa ważną rolę w rozwoju kości i chrząstki, w szczególności w rozwoju zębów i kończyn oraz naprawie złamań. Wykazano, że bierze udział w rozwoju mięśni, mineralizacji kości i rozwoju pąków macicy. BMP4 jest również zaangażowany w fibrodysplasia Ossificans Progressiva. W rozwoju embrionalnym człowieka BMP4 jest krytyczną cząsteczką sygnalizacyjną wymaganą do wczesnego różnicowania zarodka i ustanowienia osi grzbietowo-bocznej. BMP4 jest wydzielany z grzbietowej części notochordu i działa w porozumieniu z jeżem sonicznym (uwalnianym z brzusznej części notochordu) w celu ustalenia osi grzbietowo-bocznej dla różnicowania późniejszych struktur. BMP4 stymuluje różnicowanie pokrywającej tkanki ektodermalnej. Zahamowanie sygnału BMP4 (przez chordin, noggin lub folistatynę) powoduje różnicowanie się ektodermy w płytkę nerwową. Jeśli komórki te otrzymują również sygnały z FGF, różnicują się w rdzeń kręgowy; w przypadku braku FGF komórki stają się tkanką mózgową.
Obliczona masa cząsteczkowa 47 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 47 kDa, jednak BMP4 wykazano jako pasmo ~80 i ~90 kDa w zachodnich blotach z użyciem znacznika MBP.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane MBP odpowiadające ludzkiemu BMP4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło BMP4 w ludzkiej tkance trzustki.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200 tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło BMP4 w komórkach Caco-2 (dane dzięki uprzejmości Juan Ignacio Imbaud, Protein Alternatives).
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200 tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło BMP4 w komórkach Caco-2 (dane dzięki uprzejmości Juan Ignacio Imbaud, Protein Alternatives).
To przeciwciało anty-BMP4 jest zatwierdzone do stosowania w WB, FC, IH do wykrywania BMP4.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human recombinant protein BMP4.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.01 µg human recombinant protein BMP4.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.01 µg human recombinant protein BMP4.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1