MABN1847
Przeciwciało przeciw synapsynie-1, klon MEGS3-10A
clone MEGS3-10A, from mouse
Synonim(y):
Synapsyna-1, Synapsyna I
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEGS3-10A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Syn1 (20964)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 wodobrzusza przed oczyszczeniem przeciwciał wykryło wyższą ekspresję synapsyny-1 w lizacie mózgu 60-dniowej myszy (P60) niż 6-dniowej myszy (P6) (dzięki uprzejmości profesora Michaela E. Greenberga, Harvard Medical School, Boston, MA).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1