Kluczowe dokumenty
MABN1526
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-pro-Oreksyna, klon 3H9.3
Anti-pro-Orexin Antibody, clone 3H9.3
clone 3H9.3, from mouse
Synonim(y):
prepro-Orexin, pro-Orexin, prepro-Hcrt, pro-Hcrt, prepro-Hypocretin, pro-Hypocretin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H9.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPOX(5498)
Opis ogólny
Oreksyna (UniProt O43612; znana również jako Hcrt, Hypocretin) jest kodowana przez gen HCRT (znany również jako NRCLP1, OX, PPORX i PPOX) (Gene ID 3060) u człowieka. Oreksyny są wysoce konserwatywnymi neuropeptydami pobudzającymi, które służą jako endogenne ligandy dla sierocego receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR) i odgrywają znaczącą rolę w regulacji przyjmowania pokarmu i cyklu snu i czuwania. Oreksyna-A i -B pochodzą z tego samego peptydu prekursorowego (prepro-oreksyna) w wyniku przetwarzania proteolitycznego. Wykazują one około 50% identyczności sekwencji. Oreksyna-A składa się z 33 reszt aminokwasowych z dwoma wewnątrzłańcuchowymi wiązaniami dwusiarczkowymi, a oreksyna-B składa się z liniowego łańcucha 28 aminokwasów. Wiążą i aktywują dwa blisko spokrewnione receptory GPCR, zwane receptorami OX1 i OX2. OX1 wydaje się być selektywny dla oreksyny-A, podczas gdy OX2 jest nieselektywnym receptorem i wiąże zarówno oreksynę-A, jak i -B. Oreksyny są zlokalizowane głównie w neuronach znajdujących się w bocznym obszarze podwzgórza, regionie związanym z zachowaniami żywieniowymi. Jednak neurony zawierające oreksynę unerwiają cały mózg, w tym projekcje monosynaptyczne, do różnych regionów kory mózgowej, układu limbicznego i pnia mózgu. Niedobór oreksyny jest uważany za czynnik sprawczy narkolepsji u ludzi. Ref.: Martynska, L., et al. (2005). Neuroendocrinol. Lett. 26(4):289-292
Specyficzność
Epitop klonu 3H9.3 znajduje się w sekwencji propeptydu i wykrywa prepro- i pro-oreksynę, ale nie dojrzałą oreksynę, oreksynę A lub oreksynę B.
Immunogen
Znakowany GST rekombinowany fragment ludzkiej oreksyny składający się z oreksyny-B i sekwencji regionu propeptydowego.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność pro-oreksyny w skrawkach tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Anti-pro-Orexin, klon 3H9.3, nr kat. MABN1526, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko pro-oreksynie i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human thalamus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected pro-orexin in 10 µg of human thalamus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~17 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 13,36/10,03/6,806 kDa (Prepro-/Pro-/dojrzała oreksyna) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review