Kluczowe dokumenty
MABF380
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), FITC, klon A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
Wybierz wielkość
100 μG
1390,00 zł
1390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A7R34, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il7R(16197)
Opis ogólny
Przeciwciało A7R34 jest swoiste dla mysiego CD127, białka o masie powierzchniowej 60-90 kDa, znanego również jako łańcuch alfa receptora interleukiny-7 lub IL-7R alfa. CD127 jest zwykle wyrażany na powierzchni komórki jako heterodimer ze wspólnym łańcuchem gamma (CD132). Kompleks ten działa jako funkcjonalny receptor dla IL-7, cytokiny ważnej w rozwoju komórek T i B oraz w homeostazie dojrzałych komórek T. Druga cytokina znana jako limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) również wiąże się z kompleksem receptora CD127 i łańcuchem TSLPR w celu aktywacji komórek dendrytycznych i jest zaangażowana w rozwój komórek B, alergię i autoimmunizację.Przeciwciało A7R34 może być stosowane jako marker fenotypowy dla CD127 na niedojrzałych komórkach B, na podgrupach tymocytów, które są podwójnie ujemne (CD4-CD8- ) lub pojedynczo dodatnie (CD4+ lub CD8+), a także na niskich poziomach na dojrzałych, obwodowych limfocytach T. CD127 jest kluczowym markerem, stosowanym w połączeniu z CD4 i CD25, w celu rozróżnienia populacji Treg i efektorowych/pamięciowych Treg znanych jako T(REM).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), FITC, klon A7R34, nr kat. MABF380 jest zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, IF, FC do wykrywania CD127 (IL-7Ra).
Research Category
Inflammation & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.