Przejdź do zawartości
80885
S-Desoxybrevetoxin B2-(carboxyethyl-13C3,42-d,15N) solution
10 μg/g in methanol (nominal concentration), analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C50DH7815NO16S
Masa cząsteczkowa:
1023.23
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/g in methanol (nominal concentration)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Brevetoxin for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the isotope-labelled analog of S-Desoxybrevetoxin B2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)