Kluczowe dokumenty
MABF3208
Sigma-Aldrich
Anti-HPV11 Antibody, clone H11.H3
Synonim(y):
Główne białko kapsydu L1, HPV-11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H11.H3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 55.8 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Specyficzność
Klon H11.H3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym wirusa HPV11. Jego celem jest epitop w obrębie głównego białka kapsydu L1.
Immunogen
Nienaruszone wiriony HPV-11 uzyskane z morfologicznie transformowanych ksenograftów ludzkiego napletka hodowanych podnerkowo u myszy atymicznych.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Testowanie izotypów: Potwierdzenie tożsamości za pomocą testu izotypowania.
Analiza izotypowania: Tożsamość tego przeciwciała monoklonalnego została potwierdzona testem izotypowania jako mysia IgG2b, kappa.
Testowane zastosowania
Analiza immunoenzymatyczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła białko HPV11 w aplikacji ELISA.
Neutralizacja: Reprezentatywna partia tego przeciwciała zneutralizowała HPV11 w zastosowaniu neutralizującym (Christensen, N.D., et al. (1994). Virology. 205(1):329-35; Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 224(2):477-86).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła białko HPV11 w zastosowaniu ELISA (Christensen, N.D., et al. (1990). J Virol. 64(11):5678-81; Christensen, N.D., et al. (1994). Virology. 205(1):329-35; Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 224(2):477-86; Panicker, G., et al. (2021). J Immunol Methods. 498:113136; Jerajani, K., et al. (2022). J Pharm Sci. 111(11):2983-2997).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Główne białko kapsydu L1 (UniProt: P04012) jest kodowane przez gen L1 wirusa brodawczaka ludzkiego 11. Główne białko kapsydowe L1 wirusa brodawczaka ludzkiego jest głównym białkiem strukturalnym odpowiedzialnym za tworzenie kapsydu wirusowego, który otacza genomowe DNA wraz z mniejszym białkiem kapsydowym L2. Kapsyd wirusowy składa się z 360 kopii białka L1 tworzących 72 pentamery, które łączą się w ikosaedryczną strukturę kapsydu, podczas gdy białko L2 lokalizuje się wzdłuż wewnętrznej powierzchni wirionu i odgrywa rolę w stabilizacji kapsydu poprzez interakcję z głównym białkiem kapsydu L1. Białko L1 ułatwia przyłączenie wirusa do komórki gospodarza poprzez oddziaływanie z proteoglikanami siarczanu heparanu na powierzchni komórki, co jest krytycznym etapem infekcji. Rekombinowane główne białko kapsydowe L1 może spontanicznie łączyć się w cząsteczki podobne do wirusa (VLP) i zostało wykorzystane do opracowania przeciwciał neutralizujących, które wykazują wysoki stopień swoistości dla typu wirusa brodawczaka ludzkiego. W oparciu o ich potencjał onkogenny, wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) można sklasyfikować jako typy HPV niskiego ryzyka (np.: HPV6 i HPV11, najczęstsze serotypy), które nie powodują raka, ale mogą prowadzić do brodawek skóry i narządów płciowych, oraz typy HPV wysokiego ryzyka (np.: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58), które są odpowiedzialne za nowotwory związane z HPV. Szczepionki ukierunkowane na białko L1 zostały opracowane i są skuteczne w zapobieganiu infekcji najbardziej onkogennymi typami HPV poprzez indukowanie silnej odpowiedzi przeciwciał. (Ref.: Hareza, D. A., (2022) Int. J. Mol. Sci., 23, 1818; Christensen, N.D., et al. (1990). J Virol. 64:11, 5678-81; Christensen, N.D., et al. (1996). Virology. 224(2):477-86; Brown, M.J., et al. (2014). Clin Vaccine Immunol. 21:4, 587-93)
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez konserwantów.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2