Kluczowe dokumenty
MABF3026
Sigma-Aldrich
Anti-RdRp R2 of SARS-CoV Antibody, clone 4E6
Wybierz wielkość
25 μG
691,00 zł
100 μG
1750,00 zł
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
691,00 zł
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
4E6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 790.25 kDa
observed mol wt ~100 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... NS1(956533)
Opis ogólny
Poliproteina replikazy 1ab (UniProt: P0C6X7; znana również jako pp1ab, poliproteina ORF1ab) jest kodowana przez gen rep (znany również jako 1a-1b) (Gene ID: 43740578) w SARS-CoV. Jest to wielofunkcyjne białko zaangażowane w transkrypcję i replikację wirusowego RNA. Zawiera również proteinazy odpowiedzialne za rozszczepianie poliproteiny. Po syntezie poliproteina replikazy jest rozszczepiana na 15 różnych łańcuchów, które obejmują kilka białek niestrukturalnych, proteinazę podobną do 3C, egzorybonukleazę korekcyjną, helikazę, endorybonukleazę specyficzną dla urydylanu, 2′-O-metylotransferazę i polimerazę RNA ukierunkowaną na RNA (RdRp) (EC: 2.7.7.48), która jest zlokalizowana w aminokwasach 4370-5301. Większość wirusów RNA, z wyjątkiem retrowirusów, wymaga RdRp do replikacji i transkrypcji genomu wirusowego, dlatego jest ważna dla ich przetrwania. Miejsce aktywne RdRp jest najbardziej konserwowanym i dostępnym regionem, a celowanie w ten region w celu zahamowania replikacji wirusa jest uważane za skuteczne podejście terapeutyczne. RdRp katalizuje zależne od matrycy RNA tworzenie wiązań fosfodiestrowych między rybonukleotydami w obecności dwuwartościowych jonów metali. Inicjacja syntezy zachodzi na 3 -końcu matrycy w sposób zależny lub niezależny od primera i przebiega w kierunku 5 → 3. Miejsce katalityczne Sars-CoV-2 RdRp składa się z podjednostki katalitycznej znanej jako nsp12 i dwóch podjednostek pomocniczych, nsp8 i nsp7. Jego struktura jest bardzo podobna do RdRp wirusa SARS-CoV. Podstawowa domena RdRp składa się z subdomen kciuka, dłoni i palców, które są głównie zaangażowane w wiązanie matrycy, polimeryzację, wejście trifosforanu nukleozydu (NTP) i powiązane funkcje. Subdomena dłoni zawiera większość strukturalnie konserwowanych elementów zaangażowanych w katalizę. Subdomena kciuka zawiera reszty, które są zaangażowane w pakowanie względem matrycy RNA i stabilizują inicjujące NTP na matrycy. Subdomena palca utrzymuje matrycowy RNA w miejscu i ułatwia polimeryzację. (Ref.: Aftab, SO., et al. (2020). J. Transl. Med. 18(1); Artykuł 275; Hillen, HS., et al. (2020). Nature. 584 (7819); 154-156; Venkataraman, S., et al. (2018). Viruses. 10(2); 76).
Specyficzność
Klon 4E6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym polimerazę RNA zależną od RNA R2 wirusa SARS-CoV.
Immunogen
Rekombinowana polimeraza RNA R2 wirusa SARS-CoV znakowana GST.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym białkiem SARS-CoV-2 RdRp (NSP12).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło rekombinowany RdRp R2 wirusa SARS-CoV-2.
Anty-RdRp R2 wirusa SARS-CoV, klon 4E6, nr kat. MABF3026, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa zależną od RNA polimerazę RNA wirusa SARS-CoV i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1