MABN1790
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-AP) Antibody, clone 14E2
clone 14E2, from rat
Synonim(y):
C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C9orf72(203228)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the expression of an exogenously transfected PA175-myc dipeptide repeat (DPR) construct containing a 175 PA-repeat sequence in lysate from HEK293 transfectants (May, S., et al. (2014). Acta Neuropathol. 128(4):485-503).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3 µg of recombinant GST fusion with a 10 AP-repeat sequence (GST-AP10).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1