MABF2103
Przeciwciało anty-FcRH5, klon F25
clone F25, from mouse
Synonim(y):
Fc receptor-like protein 5, FcR-like protein 5, FcRL5, BXMAS1, Fc receptor homolog 5, Immune receptor translocation-associated protein 2, IRTA2, CD307e
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F25, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCRL5(83416)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FcRH5 w zastosowaniach Western Blotting (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła FcRH5 w zastosowaniach ELISA (Ise, T., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(1):87-96).
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected FcRH5 in one million SU-DHL-5 cells .